Läs mer
Mangan(II)oxid, Mn 76,0-78,0 %, typiskt 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11311948
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
5 x 2 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11311948 5 x 2 kg 10kg
11331948 500 g 500g
11321948 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11311948 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011870.F7
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1344-43-0 | MnO | 70.94 g/mol
Mangandioxid används huvudsakligen i torrcellsbatterier, som alkaliska batterier och zink-kolbatterier. Det är användbart som ett pigment och som en prekursor till andra manganföreningar. Det används som reagens i organisk syntes, till exempel för oxidation av allylalkoholer och arylmetylalkoholer. Det används också i olika industriella ändamål såsom i lim och tätningskemikalier, smörjmedel och smörjmedelstillsatser, gödningsmedel, oxiderande/reduktionsmedel, pläteringsmedel och ytbehandlingsmedel, processhjälpmedel, luftvårdsprodukter, färger och beläggningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1344-43-0
Molekylformel MnO
Molekylvikt (g/mol) 70.94
MDL-nummer MFCD00016226
InChI-nyckel VASIZKWUTCETSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese ii oxide, manganosite, manganese monoxide, manganese green, cassel green, manganese oxide, rosensthiel green, nu-manese, manganese monooxide, manganese protoxide
PubChem CID 14940
IUPAC-namn oxomangan
LEDER O=[Mn]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese(II) oxide
Namnnotering Mn 76.0-78.0%
Färg Klart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 x 2 kg
Analysprocentintervall Mn 76.0-78.0%, typically 99%
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in hydrochloric acid.
Formel vikt 70.94
Odör Odorless
Utseende Green powder
Densitet 5
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.