Läs mer
Mangan(II)perklorathexahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10155570 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10155570 100 g Plastflaska 100g
1 options
Produktkod. 10155570 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 316511000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 15364-94-0 | Cl2H12MnO14 | 361,92 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese(II) perchlorate hexahydrate
Smältpunkt 165 °C
Namnnotering 99%
CAS 15364-94-0
Färg Rosa
Fysisk form Kristallin fast
Kvantitet 100 g
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 99%
Molekylformel Cl2H12MnO14
Linjär formel Mn(ClO4)2·6H2O
MDL-nummer MFCD00150255
Synonym manganese perchlorate hexahydrate, manganese ii perchlorate hexahydrate, perchloric acid, manganese 2+ salt, hexahydrate, 2clo4.mn.6h2o, manganese 2+ diperchlorate hexahydrate, manganese 2+ ion hexahydrate diperchlorate, manganese ii hexahydrate diperchlorate ion, manganese ii perchlorate hexahydrate, reagent grade
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig i vatten
InChI-nyckel AIFGVOMWPFMOCN-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.O.O.O.O.[Mn++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
IUPAC-namn mangan(2+);diperklorat;hexahydrat
Molekylvikt (g/mol) 361.92
PubChem CID 203855
Formel vikt 361.93
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Manganese(II) perchlorate hexahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganese(II) perchlorate hexahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.