Läs mer
Manganese(II) perchlorate hexahydrate, Reagent Grade
Produktkod. p-7048974
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11361669
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012309.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 15364-94-0 | Cl2H12MnO14 | 361.92 g/mol
Det används i raketbränsle. Detta är ett av de mest beprövade materialen för etsning av flytande kristallskärmar och kritiska elektroniktillämpningar samt malmextraktion. Det används också för elektropolering/etsning av aluminium, molybden och andra metaller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15364-94-0
Molekylformel Cl2H12MnO14
Molekylvikt (g/mol) 361.92
MDL-nummer MFCD00150255
InChI-nyckel AIFGVOMWPFMOCN-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese perchlorate hexahydrate, manganese ii perchlorate hexahydrate, perchloric acid, manganese 2+ salt, hexahydrate, 2clo4.mn.6h2o, manganese 2+ diperchlorate hexahydrate, manganese 2+ ion hexahydrate diperchlorate, manganese ii hexahydrate diperchlorate ion, manganese ii perchlorate hexahydrate, reagent grade
PubChem CID 203855
IUPAC-namn mangan(2+);diperklorat;hexahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.[Mn++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese(II) perchlorate hexahydrate
Smältpunkt 165°C (decomposition)
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1481
Löslighetsinformation Soluble in benzene, ethyl acetate
Formel vikt 361.93 (253.84 Anhydrous)
Kvalitet Reagens
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.