Läs mer
Manganese(II) phthalocyanine
Produktkod. 11303728
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11303728
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039309.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14325-24-7 | C32H16MnN8 | 567.474 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14325-24-7
Molekylformel C32H16MnN8
Molekylvikt (g/mol) 567.474
MDL-nummer MFCD00049821
InChI-nyckel ICIFYHOILPYQKB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6508743
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=C5C=CC=CC5=C([N-]4)N=C6C7=CC=CC=C7C(=N6)N=C8C9=CC=CC=C9C(=N8)N=C2[N-]3.[Mn+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese(II) phthalocyanine
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in pyridine,chloronaphthalene,and conc. sulfuric acid. Insoluble in water.
Formel vikt 567.47
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.