Läs mer
Manganese(II) Sulfate Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Manganese(II) Sulfate Hydrate |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/Mn.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2 |
| Formel vikt | 170.916 |