Läs mer
Mangan(II) sulfatmonohydrat, 97 %
Produktkod. 11439403
Change view
Kvantitet:
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11439403 500 g 500g
11449403 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11439403 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11809.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10034-96-5 | H2MnO5S | 169,01 g/mol
Mangan(II)sulfat används som färgämne i färgämnen. Det används också som fodertillsatser, katalysator för syntesen av klorofyll, gör att växter växer bra och ökar produktionen. Den används för att göra torktumlare av bläck och färg. Det används i papperstillverkning, porslin/keramik, medicin och andra industrier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Mangan(II)sulfat används som färgämne i färgämnen. Det används också som fodertillsatser, katalysator för syntesen av klorofyll, gör att växter växer bra och ökar produktionen. Den används för att göra torktumlare av bläck och färg. Det används i papperstillverkning, porslin/keramik, medicin och andra industrier.
Löslighet
Lösligt i vatten. 5-10 g/100 ml vid 21 °C
Anmärkningar
° Förlorar allt vatten vid 400-450
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10034-96-5
Molekylformel H2MnO5S
Molekylvikt (g/mol) 169.01
MDL-nummer MFCD00149159
InChI-nyckel ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
LEDER O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese (II) sulfate monohydrate
pH 3 till 3,5
Kvantitet 500 g
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 2.95
UN-nummer UN3077
Merck Index 14,5739
Löslighetsinformation Löslig i vatten. 5-10 g/100 ml vid 21 °C
IUPAC-namn mangan(2+);sulfat;hydrat
Formel vikt 169,02 (151,00 Vattenfri)
Procent renhet 97%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Manganese(II) sulfate monohydrate
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganese sulfate monohydrate, Manganese(II) sulfate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.