Läs mer
Mangan(II) sulfatmonohydrat, 97 %
Description
Mangan(II)sulfat används som färgämne i färgämnen. Det används också som fodertillsatser, katalysator för syntesen av klorofyll, gör att växter växer bra och ökar produktionen. Den används för att göra torktumlare av bläck och färg. Det används i papperstillverkning, porslin/keramik, medicin och andra industrier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Mangan(II)sulfat används som färgämne i färgämnen. Det används också som fodertillsatser, katalysator för syntesen av klorofyll, gör att växter växer bra och ökar produktionen. Den används för att göra torktumlare av bläck och färg. Det används i papperstillverkning, porslin/keramik, medicin och andra industrier.
Löslighet
Lösligt i vatten. 5-10 g/100 ml vid 21 °C
Anmärkningar
° Förlorar allt vatten vid 400-450
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Manganese (II) sulfate monohydrate |
| pH | 3 till 3,5 |
| Kvantitet | 2500 g |
| Odör | Luktfritt |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Densitet | 2.95 |
| UN-nummer | UN3077 |
| Merck Index | 14,5739 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. 5-10 g/100 ml vid 21 °C |
| IUPAC-namn | mangan(2+)-hydratsulfat |
| Show More |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.