Läs mer
Manganese(Ii) Sulfate Monohydrate, ≥98%, ACS Reagent, Solstice
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Manganese(Ii) Sulfate Monohydrate |
| Kvantitet | 100 g |
| Linjär formel | MnSO4 · H2O |
| UN-nummer | UN3077 |
| IUPAC-namn | manganese(2+);sulfate;hydrate |
| Formel vikt | 169.02g/mol |
| Procent renhet | ≥98% |
| Kvalitet | ACS Reagent |
| Förpackning | Poly Bottle |