Läs mer
Mangan(II) sulfatmonohydrat, 99+%, extra rent
Produktkod. 10562991 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10562991 1 kg Plastflaska 1kg
10696592 500 g Plastflaska 500g
10701234 5 kg Plastflaska 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10562991 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 205900010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10034-96-5 | H2MnO5S | 169,01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10034-96-5
Molekylformel H2MnO5S
Molekylvikt (g/mol) 169.01
MDL-nummer MFCD00149159
InChI-nyckel ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
IUPAC-namn mangan(2+);sulfat;hydrat
LEDER O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kokpunkt 850.0°C
Kemiskt namn eller material Manganese(II) sulfate monohydrate
Smältpunkt 700.0°C
Färg Rosa till vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 99% min. (Complexometry)
Linjär formel MnSO4·H2O
Merck Index 15, 5804
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Formel vikt 169.02
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Extra ren
Förlust vid tändning 10.0% to 12.0% (500°C)
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Manganese(II) sulfate monohydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.