Läs mer
Mangan(II) sulfatmonohydrat, ACS, 98,0–101,0 %
Description
Mangan(II)sulfatmonohydrat används som färgämne i färgämnen, gödningsmedel, djurfoder och röda glasyrer på porslin. Vidare används det i färger, keramik, näringsämnen och kosttillskott. Det är involverat i framställningen av mangandioxid. Dessutom fungerar det som en prekursor till manganmetall och andra manganföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Manganese(II) sulfate monohydrate |
| Färg | Rosa |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 500 g |
| Utseende | Rosa pulver |
| Analysprocentintervall | 98.0-101.0% |
| Densitet | 2.95 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten och alkohol. Olöslig i eter. |
| Formel vikt | 169,02 (151,00 Vattenfri) |
| Kvalitet | ACS |
Safety and Handling
- Manganese(II) sulfate monohydrate
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Manganese sulfate monohydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.