Läs mer
Mangan(II) sulfatmonohydrat, ACS, 98,0–101,0 %
Produktkod. 11367668
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11367668 2 kg 2kg
11357668 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367668 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033341.A3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1922.70 SEK
    1568.65 SEK / 2kg
    Save 354.05 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10034-96-5 | H2MnO5S | 169,01 g/mol
Mangan(II)sulfatmonohydrat används som färgämne i färgämnen, gödningsmedel, djurfoder och röda glasyrer på porslin. Vidare används det i färger, keramik, näringsämnen och kosttillskott. Det är involverat i framställningen av mangandioxid. Dessutom fungerar det som en prekursor till manganmetall och andra manganföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10034-96-5
Molekylformel H2MnO5S
Molekylvikt (g/mol) 169.01
MDL-nummer MFCD00149159
InChI-nyckel ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
IUPAC-namn mangan(2+);sulfat;hydrat
LEDER O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Manganese(II) sulfate monohydrate
Färg Rosa
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 kg
Utseende Rosa pulver
Analysprocentintervall 98.0-101.0%
Densitet 2.95
Löslighetsinformation Löslig i vatten och alkohol. Olöslig i eter.
Formel vikt 169,02 (151,00 vattenfattig)
Kvalitet ACS
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.