Läs mer
Manganese(II) sulfate monohydrate, Analytical Reagent, Honeywell Fluka™
Produktkod. 16625803 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
25 kg
Produktkod.
16625803 25 kg
1 options
Produktkod. 16625803 Leverantör Honeywell Fluka Leverantörsnummer 3142525KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
Kemiskt namn eller material Manganese(II) sulfate monohydrate
Smältpunkt 700°C (anhydrous substance)
CAS 10034-96-5
Färg Pink
CAS Max % 1
pH 4 to 6
Kvantitet 25 kg
Molekylformel H2MnO5S
Linjär formel MnSO4 · H2O
InChI-nyckel ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn manganese(2+) hydrate sulfate
Molekylvikt (g/mol) 169.01
Kvalitet ACS
Densitet 2.950 g/cm3 (20°C)