Läs mer
Mangan(II)sulfatmonohydrat, ExpertQ, Scharlab
Produktkod. 11348424
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11348424 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 11348424 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer MA01311000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Specifikationer
CAS 10034-96-5
Kvantitet 1 kg
Molekylformel H2MnO5S
InChI-nyckel ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn mangan(2+)-hydratsulfat
Molekylvikt (g/mol) 169.01
Kvalitet ExpertQ
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Manganese(II) sulfate monohydrate, reagent grade, ACS, Reag. Ph Eur
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .