Läs mer
Manganese(II) Sulfate Tetrahydrate, 98+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10549000 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10549000 500 g 500g
10705341 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10549000 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer M/2250/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Manganese(II) Sulfate Tetrahydrate, 98+%, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10034-96-5
Molekylformel H2MnO5S
Molekylvikt (g/mol) 169.01
MDL-nummer MFCD00149159
InChI-nyckel ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
IUPAC-namn manganese(2+);sulfate;hydrate
LEDER O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Smältpunkt 26°C to 27°C
Färg Red
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Formel vikt 223.05g/mol
Förpackning Plastic powder jar
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Manganese(II) sulfate tetrahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganese(II) sulfate, Manganese(II) sulfate tetrahydrate