Läs mer
Mangan(II)sulfattetrahydrat, 99 % (metallbas)
Beskrivning
Mangan(II)sulfattetrahydrat är ett viktigt mineral som används i kapsel-, tablett- och flytande form, vilket ger viktiga näringsämnen som vitamin, protein och liknande näringsämnen. Den genomgår elektrolys för att ge mangandioxid. Vid oxidation ger det kemisk mangandioxid (CMD ) och finner användning i torrcellsbatterier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Mangan(II)sulfattetrahydrat är ett viktigt mineral som används i kapsel-, tablett- och flytande form, vilket ger viktiga näringsämnen som vitamin, protein och liknande näringsämnen. Den genomgår elektrolys för att ge mangandioxid. Vid oxidation ger det kemisk mangandioxid (CMD ) och finner användning i torrcellsbatterier.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förlorar allt vatten vid 400-450° . Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Manganese(II) sulfate tetrahydrate |
| Kvantitet | 100 g |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas) |
| Linjär formel | MnSO4·4H2O |
| UN-nummer | UN3077 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Formel vikt | 223,06 (151,00 vattenfattig) |
| Procent renhet | 99% |
Säkerhet och hantering
- Manganese(II) sulfate tetrahydrate
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid, manganese(2+) salt tetrahydrate, Manganese(II) sulfate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.