Läs mer
Manganese(II) sulfate tetrahydrate, 99% (metals basis)
Produktkod. p-7026208
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11489577
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22081.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10101-68-5 | H8MnO8S | 223.054 g/mol
Mangan(II)sulfattetrahydrat är ett viktigt mineral som används i kapsel-, tablett- och flytande form, vilket ger viktiga näringsämnen som vitamin, protein och liknande näringsämnen. Den genomgår elektrolys för att ge mangandioxid. Vid oxidation ger det kemisk mangandioxid (CMD ) och finner användning i torrcellsbatterier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Mangan(II)sulfattetrahydrat är ett viktigt mineral som används i kapsel-, tablett- och flytande form, vilket ger viktiga näringsämnen som vitamin, protein och liknande näringsämnen. Den genomgår elektrolys för att ge mangandioxid. Vid oxidation ger det kemisk mangandioxid (CMD ) och finner användning i torrcellsbatterier.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förlorar allt vatten vid 400-450° . Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10101-68-5
Molekylformel H8MnO8S
Molekylvikt (g/mol) 223.054
MDL-nummer MFCD00149160
InChI-nyckel CDUFCUKTJFSWPL-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese sulfate tetrahydrate, manganese ii sulfate tetrahydrate, unii-f46lh60l4m, manganese sulphate, tetrahydrate, mnso4.4h2o, acmc-1c6k2, mn.so4.4h2o, manganese 2+ sulfate tetrahydrate, manganese ii sulphate tetrahydrate
PubChem CID 22572548
ChEBI CHEBI:86358
IUPAC-namn mangan(2+);sulfat;tetrahydrat
LEDER O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Mn+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese(II) sulfate tetrahydrate
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel MnSO4·4H2O
UN-nummer UN3077
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 223.06 (151.00 Anhydrous)
Procent renhet 99%
Känslighet Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Manganese(II) sulfate tetrahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sulfuric acid, manganese(2+) salt tetrahydrate, Manganese(II) sulfate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.