Läs mer
Manganese(II) Sulfate Tetrahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073291 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
250g
500g
Produktkod. 11452844
Brand: Fisher Chemical M/2300/50
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Manganese(II) Sulfate Tetrahydrate, Certified AR for Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10101-68-5
Molekylformel MnO4S
Molekylvikt (g/mol) 150.99
MDL-nummer MFCD00149159
InChI-nyckel SQQMAOCOWKFBNP-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
IUPAC-namn manganese(2+) sulfate
LEDER [Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Smältpunkt 26°C to 27°C
Färg Red
Fysisk form Solid
Kvantitet 250 g
Formel vikt 223.05g/mol
Förpackning Plastic powder jar
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Manganese(II) sulfate, tetrahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Manganese(II) sulfate, Manganese(II) sulfate tetrahydrate