Läs mer
Manganese(II) sulfide, 99.9% (metals basis)
Produktkod. 11357567
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357567 5 g 5g
11347567 25 g 25g
11337567 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11357567 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012835.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18820-29-6 | MnS | 87.00 g/mol
det används som mellanprodukt i kemisk forskning& läkemedelsforskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18820-29-6
Molekylformel MnS
Molekylvikt (g/mol) 87.00
MDL-nummer MFCD00014210
InChI-nyckel VCTOKJRTAUILIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese sulfide, manganese ii sulfide, manganous sulfide, manganese sulphide, manganese 2+ sulfide, 12687-82-0 cpd with unspecified mf, manganese ii sulfide, ∼100 mesh particle size
PubChem CID 87809
LEDER [S--].[Mn++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese(II) sulfide
Smältpunkt 1610°C (decomposition)
Färg Klart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.9% (Metal basis)
Löslighetsinformation It is soluble in water. 0.47mg/100 mL (18°C).
IUPAC-namn sulfanylidenmangan
Formel vikt 87
Utseende Green powder
Densitet 3.99 g/cm3 at 20°C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.