Läs mer
Mangan(II)sulfatmonohydrat, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Produktkod. 10665892 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10665892 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 10665892 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 0174.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1704.00 SEK
    1527.28 SEK / 1kg
    Save 176.72 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Överskrider ACS-specifikationerna
Specifikationer
Smältpunkt 700 °C
CAS 10034-96-5
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 98,0 till 101,0 %
Molekylformel H2MnO5S
MDL-nummer MFCD00149159
Synonym Manganous sulphate monohydrate , Manganese sulphate monohydrate
InChI-nyckel ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn mangan(2+)-hydratsulfat
Molekylvikt (g/mol) 169.01
Förlust vid tändning 10.0 - 12.0%
Förpackning Plastflaska för fasta ämnen
Densitet 2,95 g/cm³ (25 °C)