Läs mer
Mangan(II)titanoxid, 99,9% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4781993
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11382228
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013133.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 12032-74-5 | MnTiO3
Mangan(II)titanoxid används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12032-74-5
Molekylformel MnTiO3
MDL-nummer MFCD00016216
Synonym manganese titanium trioxide, manganese ii titanate, manganese 2+ ; oxygen 2-; titanium 4+, titanium 4+ ion manganese 2+ ion trioxidandiide
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese(II) titanium oxide
Smältpunkt 1360°C
Färg Yellow
Fysisk form Powder
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99.9% (Metals basis)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 150.84
Odör Odorless
Densitet 4.54g/cm3 at 20°C
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.