Läs mer
Manganese(III) 2,4-pentanedionate
Produktkod. 11321869
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11321869 10 g 10g
11331869 50 g 50g
11341869 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11321869 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012530.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14284-89-0 | C15H21MnO6 | 352.27 g/mol
Det används främst som lösningsmedel i färg och en föregångare till vitamin E.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14284-89-0
Molekylformel C15H21MnO6
Molekylvikt (g/mol) 352.27
MDL-nummer MFCD00000023
InChI-nyckel HYZQBNDRDQEWAN-LNTINUHCSA-K
Synonym mn iii acetylacetonate, tris acetylacetonato manganese iii
PubChem CID 122130696
IUPAC-namn mangan(3+);(E)-4-oxopent-2-en-2-olat
LEDER [Mn+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese(III) 2,4-pentanedionate
Smältpunkt ∼160°C (decomposition)
Kvantitet 10 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in benzene, ethyl acetate
Formel vikt 352.24
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.