Läs mer
Manganese(III) acetate dihydrate, 97%
Produktkod. 15412837
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15412837 10 g 10g
15402837 2 g 2g
15422837 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15412837 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 047050.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19513-05-4 | C6H9MnO6 | 232.07 g/mol
Mangan(III)acetatdihydrat, används som ett milt och selektivt oxidationsmedel. Det är också ett reagens som används för radikala cykliseringar ochα -keto-acetoxylering. Mangese-triacetat har använts som en enda elektronoxidant.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19513-05-4
Molekylformel C6H9MnO6
Molekylvikt (g/mol) 232.07
MDL-nummer MFCD00150022
InChI-nyckel AHSBSUVHXDIAEY-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn mangan(3+)triacetat
LEDER [Mn+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese(III) acetate dihydrate
Färg Rosa
Fysisk form Fast
Kvantitet 10 g
Linjär formel Mn(OOCCH3)3·2H2O
Beilstein 3732626
Löslighetsinformation It is soluble in water.
Formel vikt 268.10 (232.07 Anhydrous)
Procent renhet 97%
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.