Läs mer
Manganese(III) acetate dihydrate, 98%
Produktkod. 10378720 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 10378720
Brand: Thermo Scientific 201741000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 19513-05-4 | C6H9MnO6 | 232.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19513-05-4
Molekylformel C6H9MnO6
Molekylvikt (g/mol) 232.07
MDL-nummer MFCD00150022
InChI-nyckel AHSBSUVHXDIAEY-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn manganese(3+) triacetate
LEDER [Mn+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese(III) acetate dihydrate
Namnnotering 98%
Färg Brown to Brown-Orange
Fysisk form Powder
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 98%
Linjär formel (CH3CO2)3Mn·2H2O
Löslighetsinformation Solubility in water: very soluble.
Formel vikt 268.09
Procent renhet 98%
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glass bottle
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Manganese(III) acetate dihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.