Läs mer
Mangan(III)acetathydrat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Det fungerar som ett milt och selektivt oxidationsmedel inom organisk syntes och materialvetenskap. Mangan(III) Acetate Dihydrate är också ett reagens som används för radikala cykliseringar ochα -keto-acetoxylering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Manganese(III) acetate hydrate |
| Färg | Rosa |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 10 g |
| Linjär formel | Mn(OOCCH3)3·xH2O |
| Löslighetsinformation | It is soluble in water. |
| Formel vikt | 232.07 (Anhydrous) |
| Procent renhet | 96% |
| Känslighet | Hygroscopic |
| Densitet | 1.59 g/mL |
Säkerhet och hantering
- Manganese(III) acetate hydrate
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P362-Ta av nedstänkta kläder.
- MIXTURE LIST-Contain: Manganese(III) acetate hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.