Läs mer
Mangan(III)acetathydrat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11387288
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11387288 50 g 50g
11377288 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11387288 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 030519.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19513-05-4 | C6H9MnO6 | 232.07 g/mol
Det fungerar som ett milt och selektivt oxidationsmedel inom organisk syntes och materialvetenskap. Mangan(III) Acetate Dihydrate är också ett reagens som används för radikala cykliseringar ochα -keto-acetoxylering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19513-05-4
Molekylformel C6H9MnO6
Molekylvikt (g/mol) 232.07
MDL-nummer MFCD00150022
InChI-nyckel AHSBSUVHXDIAEY-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn mangan(3+)triacetat
LEDER [Mn+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese(III) acetate hydrate
Färg Rosa
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 50 g
Linjär formel Mn(OOCCH3)3·xH2O
Löslighetsinformation It is soluble in water.
Formel vikt 232.07 (Anhydrous)
Procent renhet 96%
Känslighet Hygroscopic
Densitet 1.59 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.