Läs mer
Mangan(III)acetathydrat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7049871
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11377288
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 030519.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 19513-05-4 | C6H9MnO6 | 232.07 g/mol
Det fungerar som ett milt och selektivt oxidationsmedel inom organisk syntes och materialvetenskap. Mangan(III) Acetate Dihydrate är också ett reagens som används för radikala cykliseringar ochα -keto-acetoxylering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19513-05-4
Molekylformel C6H9MnO6
Molekylvikt (g/mol) 232.07
MDL-nummer MFCD00150022
InChI-nyckel AHSBSUVHXDIAEY-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn mangan(3+)triacetat
LEDER [Mn+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese(III) acetate hydrate
Färg Rosa
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 10 g
Linjär formel Mn(OOCCH3)3·xH2O
Löslighetsinformation It is soluble in water.
Formel vikt 232.07 (Anhydrous)
Procent renhet 96%
Känslighet Hygroscopic
Densitet 1.59 g/mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Manganese(III) acetate hydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Manganese(III) acetate hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.