Läs mer
Mangan(III)fluorid, 98 % (metallbas)
Produktkod. 11332168
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11332168 50 g 50g
11322168 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11332168 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013069.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 7783-53-1
Det används som ett fluoreringsmedel, användbart för omvandling av kolväten till fluorkolväten. Det används i organisk syntes som Lewis syra för att framställa ett antal organiska föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-53-1
MDL-nummer MFCD00016223
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese(III) fluoride
Smältpunkt (nedbrytning)
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 50 g
Känslighet Hygroskopisk
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Densitet 3.54 g/mL
UN-nummer UN3288
Merck Index 14,5741
Löslighetsinformation Olöslig i organiska lösningsmedel. Hydrolyserad av vatten.
Formel vikt 111.93
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.