Läs mer
Mangan(III)fluorid, 98% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7049158
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11322168
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013069.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7783-53-1
Det används som ett fluoreringsmedel, användbart för omvandling av kolväten till fluorkolväten. Det används i organisk syntes som Lewis syra för att framställa ett antal organiska föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-53-1
MDL-nummer MFCD00016223
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese(III) fluoride
Smältpunkt (decomposition)
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3288
Merck Index 14,5741
Löslighetsinformation Insoluble in organic solvents. Hydrolyzed by water.
Formel vikt 111.93
Procent renhet 98%
Känslighet Hygroscopic
Densitet 3.54 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.