Läs mer
Manganese(III) oxide, 98%
Produktkod. 11325039
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11325039 500 g 500g
11335039 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11325039 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 087791.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1317-34-6 | Mn2O3 | 157.873 g/mol
Mangan(III)oxid används för att tillverka keramiska magneter och halvledare. Vidare fungerar det som en prekursor till litiummanganoxid. Utöver detta fungerar den som en användbar batterikatod.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1317-34-6
Molekylformel Mn2O3
Molekylvikt (g/mol) 157.873
MDL-nummer MFCD00016217
InChI-nyckel GEYXPJBPASPPLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese iii oxide, manganic oxide, dimanganese trioxide, manganese sesquioxide, manganese trioxide, manganese manganate, manganese sisquioxide, manganese 3+ oxide, manganese oxide, oxo oxomanganiooxy manganese
PubChem CID 14824
IUPAC-namn oxo(oxomanganiooxi)mangan
LEDER O=[Mn]O[Mn]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese(III) oxide
Smältpunkt 1080°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 98%
Merck Index 14,5737
Löslighetsinformation Soluble in acid and ammonium chloride. Insoluble in water,alcohol and acetone.
Formel vikt 157.86
Procent renhet 98%
Densitet 4.50 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.