Läs mer
Mangan(III)fosfathydrat, 99 %
Produktkod. 11413478
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11413478 50 g 50g
11403478 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11413478 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17868.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 104663-56-1 | MnO4P | 149,91 g/mol
Det används som mellanprodukt för läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som mellanprodukt för läkemedel.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras i en väl tillsluten behållare på ett svalt, torrt och välventilerat utrymme. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104663-56-1
Molekylformel MnO4P
Molekylvikt (g/mol) 149.91
MDL-nummer MFCD00209658
InChI-nyckel BECVLEVEVXAFSH-UHFFFAOYSA-K
PubChem CID 71317435
LEDER [Mn+3].[O-]P([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese(III) phosphate hydrate
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
IUPAC-namn mangan(3+)fosfat
Formel vikt 149,91 (Vattenfattig)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.