Läs mer
Mangan(IV)oxid, 80-85%, pulver
Produktkod. 10185170 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10185170 25 g Plastflaska 25g
10583571 1 kg Plastflaska 1kg
10388703 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10185170 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 213490250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-07-2026
CAS: 1313-13-9 | MnO2 | 86,94 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1313-13-9
Molekylformel MnO2
Molekylvikt (g/mol) 86.94
MDL-nummer MFCD00003463
InChI-nyckel NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein
PubChem CID 14801
IUPAC-namn dioxomangan
LEDER O=[Mn]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese(IV) oxide
Smältpunkt 535.0°C
Färg Grå
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 80-85%
Linjär formel MnO2
Fieser 01,637; 02,257; 03,191; 04,317; 05,422; 06,357; 08,312; 13,233; 14,200; 15,197; 16,202
Merck Index 15, 5795
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrochloric acid
Formel vikt 86.94
Procent renhet 80 to 85%
Förlust vid torkning 0.5% max. (105°C)
Förpackning Plastflaska
Densitet 5.2g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.