Läs mer
Mangan(IV)oxid, 97 %
Beskrivning
Mangan(IV)oxid används som pigment och som reagens för oorganisk syntes speciellt för oxidation av allylalkoholer. Det används också för torrcellsbatterier som alkaliska batterier och zink-kolbatterier. Det är involverat i framställningen av andra manganföreningar. Det är en föregångare till ferromangan och relaterade legeringar, vilket är användbart inom stålindustrin. Det katalyserar nedbrytningen av väteperoxid till syre och vatten. Vidare används det för att framställa mangan(II)sulfat, mangan(II)klorid och kaliumpermanganat. Utöver detta används det i keramik och glastillverkning som ett oorganiskt pigment.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Mangan(IV)oxid används som pigment och som reagens för oorganisk syntes speciellt för oxidation av allylalkoholer. Det används också för torrcellsbatterier som alkaliska batterier och zink-kolbatterier. Det är involverat i framställningen av andra manganföreningar. Det är en föregångare till ferromangan och relaterade legeringar, vilket är användbart inom stålindustrin. Det katalyserar nedbrytningen av väteperoxid till syre och vatten. Vidare används det för att framställa mangan(II)sulfat, mangan(II)klorid och kaliumpermanganat. Utöver detta används det i keramik och glastillverkning som ett oorganiskt pigment.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med starka syror, starka reduktionsmedel och organiska material.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Manganese (IV) oxide |
| Smältpunkt | 535 °C (dekomposition) |
| Kvantitet | 500 g |
| Densitet | 5.026 |
| Merck Index | 14,5730 |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten. |
| Formel vikt | 86.94 |
| Procent renhet | 98% |
Säkerhet och hantering
- Manganese(IV) oxide
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Manganese oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.