Läs mer
Mangan(IV)oxid, 97 %
Produktkod. 11488830
Change view
Kvantitet:
10 g
500 g
2500 g
10 kg
Förpackningsstorlek:
10g
10kg
2500g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11488830 10 g 10g
11469662 500 g 500g
11479662 2500 g 2500g
15463027 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11488830 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10765.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1313-13-9 | MnO2 | 86,94 g/mol
Mangan(IV)oxid används som pigment och som reagens för oorganisk syntes speciellt för oxidation av allylalkoholer. Det används också för torrcellsbatterier som alkaliska batterier och zink-kolbatterier. Det är involverat i framställningen av andra manganföreningar. Det är en föregångare till ferromangan och relaterade legeringar, vilket är användbart inom stålindustrin. Det katalyserar nedbrytningen av väteperoxid till syre och vatten. Vidare används det för att framställa mangan(II)sulfat, mangan(II)klorid och kaliumpermanganat. Utöver detta används det i keramik och glastillverkning som ett oorganiskt pigment.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Mangan(IV)oxid används som pigment och som reagens för oorganisk syntes speciellt för oxidation av allylalkoholer. Det används också för torrcellsbatterier som alkaliska batterier och zink-kolbatterier. Det är involverat i framställningen av andra manganföreningar. Det är en föregångare till ferromangan och relaterade legeringar, vilket är användbart inom stålindustrin. Det katalyserar nedbrytningen av väteperoxid till syre och vatten. Vidare används det för att framställa mangan(II)sulfat, mangan(II)klorid och kaliumpermanganat. Utöver detta används det i keramik och glastillverkning som ett oorganiskt pigment.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med starka syror, starka reduktionsmedel och organiska material.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1313-13-9
Molekylformel MnO2
Molekylvikt (g/mol) 86.94
MDL-nummer MFCD00003463
InChI-nyckel NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein
PubChem CID 14801
IUPAC-namn dioxomangan
LEDER O=[Mn]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese (IV) oxide
Smältpunkt 535°C (decomposition)
Kvantitet 10 g
Merck Index 14,5730
Löslighetsinformation Insoluble aq. soln..
Formel vikt 86.94
Procent renhet 98%
Densitet 5.026
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Manganese(IV) oxide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganese(IV) oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.