Läs mer
Mangan(IV)oxid aktiverad, Solstice
Beskrivning
- Kemikalier som inte har en fastställd standard för kvalitet och orenheter, eller för produkter där renheten är <90 %
- Variation i färg och fysisk form är möjlig
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Manganese(IV) oxide activated |
| Kvantitet | 250 g |
| Förpackning | Plastflaska |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 86,94 g/mol |
| Procent renhet | ≥90% |
| Kvalitet | Teknisk |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Manganese(IV) oxide activated
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H302+H332-Skadligt vid förtäring eller inandning
- H373-Kan orsaka organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.