Läs mer
Mangan(IV)oxid aktiverad, teknik 90 %
Beskrivning
Mangan(IV)oxid är lämplig för användning i batterier. Det används ofta för selektiv oxidation av allyliska och bensyliska alkoholer till aldehyder eller ketoner, som en samoxidant i kombination med 1,4-bensokinon och i allylisk oxidation av olefiner katalyserade av palladium(II)acetat. Det fungerar som ett reagens för oxidationer. Det är källan till mangan och alla dess föreningar, som till stor del används vid tillverkning av manganstål, för tillverkning av ametistglas, avfärgning av glas, målning på porslin, fajans och majolika. Fällningen används i elektroteknik, pigment, bryning av pistolpipor, tork för färg och lack, tryckning och färgning av textilier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Mangan(IV)oxid är lämplig för användning i batterier. Det används ofta för selektiv oxidation av allyliska och bensyliska alkoholer till aldehyder eller ketoner, som en samoxidant i kombination med 1,4-bensokinon och i allylisk oxidation av olefiner katalyserade av palladium(II)acetat. Det fungerar som ett reagens för oxidationer. Det är källan till mangan och alla dess föreningar, som till stor del används vid tillverkning av manganstål, för tillverkning av ametistglas, avfärgning av glas, målning på porslin, fajans och majolika. Fällningen används i elektroteknik, pigment, bryning av pistolpipor, tork för färg och lack, tryckning och färgning av textilier.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Manganese(IV) oxide activated |
| Smältpunkt | ∽535°C (decomposition) |
| Kvantitet | 10 g |
| Merck Index | 14,5730 |
| Löslighetsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vikt | 86.94 |
| Procent renhet | 90% |
| Kvalitet | Teknisk |
| Densitet | 5.026 |
Säkerhet och hantering
- Manganese (IV) oxide, activated
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Manganese oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.