Läs mer
Manganese(IV) oxide activated, tech. 90%
Produktkod. p-7046136
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
Produktkod. 15468979
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L13253.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1313-13-9 | MnO2 | 86.94 g/mol
Mangan(IV)oxid är lämplig för användning i batterier. Det används ofta för selektiv oxidation av allyliska och bensyliska alkoholer till aldehyder eller ketoner, som en samoxidant i kombination med 1,4-bensokinon och i allylisk oxidation av olefiner katalyserade av palladium(II)acetat. Det fungerar som ett reagens för oxidationer. Det är källan till mangan och alla dess föreningar, som till stor del används vid tillverkning av manganstål, för tillverkning av ametistglas, avfärgning av glas, målning på porslin, fajans och majolika. Fällningen används i elektroteknik, pigment, bryning av pistolpipor, tork för färg och lack, tryckning och färgning av textilier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Mangan(IV)oxid är lämplig för användning i batterier. Det används ofta för selektiv oxidation av allyliska och bensyliska alkoholer till aldehyder eller ketoner, som en samoxidant i kombination med 1,4-bensokinon och i allylisk oxidation av olefiner katalyserade av palladium(II)acetat. Det fungerar som ett reagens för oxidationer. Det är källan till mangan och alla dess föreningar, som till stor del används vid tillverkning av manganstål, för tillverkning av ametistglas, avfärgning av glas, målning på porslin, fajans och majolika. Fällningen används i elektroteknik, pigment, bryning av pistolpipor, tork för färg och lack, tryckning och färgning av textilier.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1313-13-9
Molekylformel MnO2
Molekylvikt (g/mol) 86.94
MDL-nummer MFCD00003463
InChI-nyckel NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein
PubChem CID 14801
IUPAC-namn dioxomangan
LEDER O=[Mn]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese(IV) oxide activated
Smältpunkt ∽535°C (decomposition)
Kvantitet 10 g
Merck Index 14,5730
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 86.94
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Densitet 5.026
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Manganese (IV) oxide, activated
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Manganese oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.