Läs mer
Mangan(IV)oxid, aktiverad, teknisk, Mn 58% min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7049418
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
Produktkod. 11327897
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014340.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1313-13-9 | MnO2 | 86.94 g/mol
Som oxidationsmedel, källa till metalliskt mangan, avfärgande glas, målning av porslin, som analytiskt reagensMangan(IV)oxid används som oxidationsmedel i organisk syntes såsom oxidation av allyliska/bensyliska alkoholer, som textilfärg, som reduktionsmedel och som batterikomponent i torrcellsbatterier och zinkkolbatterier. Det används också för att göra pigment för glas och keramik, och torrare för färger. Vidare används det vid tillverkning av manganstål och flera manganderivat inklusive kaliumpermanganat, en kraftfull mångsidig oxidant. Katalytisk hydratisering av nitriler till amider genom att strömma genom mangandioxid har rapporterats. Mangandioxid uppburen på oorganisk oxid kan användas för oxidation av metylamin genom CWAO (Catalytic Wet Air Oxidation). Det har hög potential som mycket effektivt och robust material för vattenoxidationsreaktioner (WOR).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Som oxidationsmedel, källa till metalliskt mangan, avfärgande glas, målning av porslin, som analytiskt reagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1313-13-9
Molekylformel MnO2
Molekylvikt (g/mol) 86.94
MDL-nummer MFCD00003463
InChI-nyckel NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein
PubChem CID 14801
IUPAC-namn dioxomangan
LEDER O=[Mn]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese(IV) oxide
Smältpunkt 535°C (decomposition)
Namnnotering Activated
Färg Svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Merck Index 14,5730
Löslighetsinformation Insoluble in water,nitric acid,sulfuric acid; Soluble in HCl; In presence of hydrogen peroxide or oxalic acid soluble in dilute HNO3 and H2SO4
Formel vikt 86.94
Kvalitet Teknisk
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Mn 58% min.
Densitet 5.026 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.