Läs mer
Manganese(Iv) Oxide, Extra Pure, SLR, Precipitated, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 535°C |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 500 g |
| Formel vikt | 86.94g/mol |
| Förpackning | Glass Jar |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Manganese(IV) oxide, electrolytically precipitated, active
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Oxiderande fast ämne Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H373-Kan orsaka organskador.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P371+P380+P375-Vid större brand och stora mängder: Utrym området Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.