Läs mer
Manganese(Iv) Oxide, Extra Pure, SLR, Precipitated, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073287 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
250g
500g
Produktkod. 10438220
Brand: Fisher Chemical M/1665/50
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1313-13-9
Molekylformel MnO2
Molekylvikt (g/mol) 86.94
MDL-nummer MFCD00003463
InChI-nyckel NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein
PubChem CID 14801
IUPAC-namn dioxomanganese
LEDER O=[Mn]=O
Specifikationer
Smältpunkt 535°C
Fysisk form Solid
Kvantitet 250 g
Formel vikt 86.94g/mol
Förpackning Glass Jar
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Manganese(IV) oxide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P371+P380+P375-Vid större brand och stora mängder: Utrym området Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.