missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Manganese(IV) Oxide Powder, MilliporeSigma™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Manganese(IV) oxide |
| CAS | 1313-13-9 |
| Fysisk form | Powder |
| Kvantitet | 1 kg |
| Molekylformel | MnO2 |
| MDL-nummer | MFCD00003463 |
| UN-nummer | UN 1479 |
| Synonym | manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein |
| InChI-nyckel | NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | O=[Mn]=O |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?