Läs mer
Mangan(IV)oxid, Puratronic™, 99,996 % (metallbas)
Produktkod. 11326917
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11326917 5 g 5g
11336917 25 g 25g
11346917 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11326917 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010805.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1313-13-9 | MnO2 | 86,94 g/mol
Det används som ett oxidationsmedel i organisk syntes som oxidation av allyliska/bensylalkoholer, som textilfärg, som reduktionsmedel och som en komponent i torrcellsbatterier som zink-kolbatterier och alkaliska batterier. Det används också för att göra pigment för glas och keramik, och torrare för färger. Vidare används det vid tillverkning av manganstål och flera manganderivat inklusive kaliumpermanganat, en kraftfull mångsidig oxidant. Katalytisk hydratisering av nitriler till amider genom att strömma genom mangandioxid har rapporterats. Mangandioxid uppburen på oorganisk oxid kan användas för oxidation av metylamin genom CWAO (Catalytic Wet Air Oxidation). Det har hög potential som mycket effektivt och robust material för vattenoxidationsreaktioner (WOR).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1313-13-9
Molekylformel MnO2
Molekylvikt (g/mol) 86.94
MDL-nummer MFCD00003463
InChI-nyckel NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein
PubChem CID 14801
IUPAC-namn dioxomangan
LEDER O=[Mn]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese(IV) oxide
Smältpunkt 535°C (decomposition)
Färg Brun
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.997% (Metals basis)
Löslighetsinformation Insoluble in water
Formel vikt 86.94
Odör Odorless
Densitet 5.026
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.