Läs mer
Manganese(IV) Oxide, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Manganese(IV) Oxide |
| Kvantitet | 100 g |
| Densitet | 5.21 g/cm3 at 21°C |
| Molekylformel | MnO2 |
| MDL-nummer | MFCD00003463 |
| Synonym | Manganese(IV) oxide, Manganese dioxide, Pyrolusite, Manganese(IV) oxide |
| Molekylvikt (g/mol) | 86.94 |
| Kvalitet | Research |