Läs mer
Manganese(Iv) Oxide, Technical, Powder, Fisher Chemical
Produktkod. 10234440 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Glass Jar
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10234440 500 g Glass Jar 500g
1 options
Produktkod. 10234440 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer M/1660/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 535°C
CAS 1313-13-9
Färg Gray
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel MnO2
MDL-nummer MFCD00003463
Synonym manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein
InChI-nyckel NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=[Mn]=O
IUPAC-namn dioxomanganese
Molekylvikt (g/mol) 86.94
PubChem CID 14801
Formel vikt 86.94g/mol
Förpackning Glass Jar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Manganese(IV) oxide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.