Läs mer
Mangan(IV)oxid, TRC
Produktkod. 30471551
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30471551 250 g
1 options
Produktkod. 30471551 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM164310250G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese dioxide
CAS 1313-13-9
Kvantitet 250 g
Molekylformel Mn O2
Synonym Manganese Oxide (MnO2)
InChI formel InChI=1S/Mn.2O
LEDER O=[Mn]=O
IUPAC-namn Dioxomangan
Molekylvikt (g/mol) 86.94
Formel vikt 86.9279