Läs mer
Manganese(IV) telluride, 99.9% (metals basis)
Produktkod. p-7049179
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11302238
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013134.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12032-89-2 | MnTe2 | 310.138 g/mol
Det används som en organisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12032-89-2
Molekylformel MnTe2
Molekylvikt (g/mol) 310.138
MDL-nummer MFCD00064703
InChI-nyckel KDJKBQYOEWVJGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese ditelluride, manganese iv telluride, bis tellanylidene manganese, ditellanylidenemanganese, manganese telluride
PubChem CID 82829
IUPAC-namn bis(tellanyliden)mangan
LEDER [Mn](=[Te])=[Te]
Specifications
Kemiskt namn eller material Manganese(IV) telluride
Fysisk form Pieces
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 310.14
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.