Läs mer
Mangannanopulver, APS 30-50 nm
Produktkod. 15486975
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15486975 25 g 25g
15476975 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15486975 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045508.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Form: Mn3O4 lager 5-12nm | CAS: 7439-96-5 | Mn | 54,94 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7439-96-5
Molekylformel Mn
Molekylvikt (g/mol) 54.94
MDL-nummer MFCD00011111
InChI-nyckel PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
IUPAC-namn mangan
LEDER [Mn]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese
Färg Grå
Utseende Grå krut
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99,9 % (metallbaserad bas)
Form Nanopulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.