Läs mer
Manganfosfid, 99% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11361549
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11361549 10 g 10g
11351549 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11361549 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014020.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12263-33-1 | Mn3P2 | 226.76 g/mol
Manganfosfid används som biokemikalie för proteomikforskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12263-33-1
Molekylformel Mn3P2
Molekylvikt (g/mol) 226.76
MDL-nummer MFCD00064736
InChI-nyckel ZZDYLDYDQHMVJZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn trimangan(2+)difosfanetriid
LEDER [P-3].[P-3].[Mn++].[Mn++].[Mn++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese phosphide
Smältpunkt 1095°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 226.75
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.