Läs mer
Manganfosfid, 99% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7049329
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
Produktkod. 11351549
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014020.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12263-33-1 | Mn3P2 | 226.76 g/mol
Manganfosfid används som biokemikalie för proteomikforskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12263-33-1
Molekylformel Mn3P2
Molekylvikt (g/mol) 226.76
MDL-nummer MFCD00064736
InChI-nyckel ZZDYLDYDQHMVJZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn trimangan(2+)difosfanetriid
LEDER [P-3].[P-3].[Mn++].[Mn++].[Mn++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese phosphide
Smältpunkt 1095°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 226.75
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.