Läs mer
Manganbitar, 10 mm& dun, ultrarent, 99,9998% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15426765
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15426765 25 g 25g
1 options
Produktkod. 15426765 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045130.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7439-96-5 | Mn | 54.94 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese pieces, 10mm and down, ultrapure
CAS 7439-96-5
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99,9998 % (metallbaserad bas)
Molekylformel Mn
MDL-nummer MFCD00011111
Synonym colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
InChI-nyckel PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Mn]
IUPAC-namn mangan
Molekylvikt (g/mol) 54.94
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.