Läs mer
Mangan, plasmastandardlösning, Specpure™ Mn 1000 μg/ml
Beskrivning
Mangan, plasma standardlösning, Specpure™ , Mn μ1000 g/ml används som standardlösning inom analytisk kemi och atomabsorptionsspektroskopi. Den används också som standardlösning med ett element för plasmaemissionsspektrometri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Manganese |
| Ångtryck | 23 hPa (17 mm Hg) vid 20 °C |
| Fysisk form | Vätska |
| Färg | Färglös |
| Löslighet | Blandbar med vatten |
| Typ | Analytical Standard |
| Kvantitet | 100 mL |
| Kvalitet | Specpure |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Nitric acid: 5.0%; Manganese: 0.1%; Water: 94.9% |
Säkerhet och hantering
- Manganese, plasma standard solution, Specpure, Mn 1000µg/ml
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid, Manganese
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.